Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2b Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha 2b, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2450.00 CHF
Spezifikation
Número de acceso | NP_000596.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3440 |
Nombre | Interferon alpha 2b Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16058340
|
enQuireBio™
QP7345-ec-10ug |
10 μg | N/A | |||||||
16098340
|
enQuireBio™
QP7345-ec-50ug |
50 μg | N/A | |||||||
16048340
|
enQuireBio™
QP7345-ec-100ug |
100 μg |
544.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
16078340
|
enQuireBio™
QP7345-ec-200ug |
200 μg | N/A | |||||||
16088340
|
enQuireBio™
QP7345-ec-500ug |
500 μg | N/A | |||||||
16068340
|
enQuireBio™
QP7345-ec-1mg |
1 mg |
2450.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Spécification
NP_000596.2 | |
Interferon alpha 2b Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3440 | |
Research Use Only | |
IFNA2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CDLPQTHSLG SRRTLMLLAQ MRKISLFSCL KDRHDFGFPQ EEFGNQFQKA ETIPVLHEMI QQIFNLFSTK DSSAAWDETL LDKFYTELYQ QLNDLEACVI QGVGVTETPL MKEDSILAVR KYFQRITLYL KEKKYSPCAW EVVRAEIMRS FSLSTNLQES LRSKE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.