Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2b Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha 2b, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2450.00 CHF
Spezifikation
Número de acceso NP_000596.2
ID de gen (Entrez) 3440
Nombre Interferon alpha 2b Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produits 6
Code produit Marque Cantidad Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Cantidad Prix Quantité et disponibilité  
16058340
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7345-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16098340
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7345-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16048340
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7345-ec-100ug
100 μg
544.00 CHF
100 Mikrogramm
Il en reste null
Verfügbar ab: 03-09-2025
Ajouter au panier
16078340
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7345-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16088340
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7345-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16068340
missing translation for 'viewDocuments'
enQuireBio™
QP7345-ec-1mg
1 mg
2450.00 CHF
1 Milligramm
Il en reste null
Verfügbar ab: 03-09-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Spécification
Spécification
NP_000596.2
Interferon alpha 2b Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
3440
Research Use Only
IFNA2
Recombinant Protein
E. coli
CDLPQTHSLG SRRTLMLLAQ MRKISLFSCL KDRHDFGFPQ EEFGNQFQKA ETIPVLHEMI QQIFNLFSTK DSSAAWDETL LDKFYTELYQ QLNDLEACVI QGVGVTETPL MKEDSILAVR KYFQRITLYL KEKKYSPCAW EVVRAEIMRS FSLSTNLQES LRSKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2b Protein
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis