Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2b Protein Artikelnummer.: 16078340
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2b Protein
Artikelnummer. 16078340
200 μg, 200 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16078340
Marke: enQuireBio™ QP7345ec200ug
Menge Preis
1 790.00 CHF / 200 Mikrogramm
5 712.82 CHF / 200 Mikrogramm
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha 2b, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000596.2
Gen-ID (Entrez) 3440
Name Interferon alpha 2b Protein
Menge 200 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IFNA2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz CDLPQTHSLG SRRTLMLLAQ MRKISLFSCL KDRHDFGFPQ EEFGNQFQKA ETIPVLHEMI QQIFNLFSTK DSSAAWDETL LDKFYTELYQ QLNDLEACVI QGVGVTETPL MKEDSILAVR KYFQRITLYL KEKKYSPCAW EVVRAEIMRS FSLSTNLQES LRSKE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2b Protein >