Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2b Protein Artikelnummer.: 16048340
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2b Protein
Artikelnummer. 16048340
100 μg, 100 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16048340
Marke: enQuireBio™ QP7345ec100ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha 2b, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000596.2
Gen-ID (Entrez) 3440
Name Interferon alpha 2b Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IFNA2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz CDLPQTHSLG SRRTLMLLAQ MRKISLFSCL KDRHDFGFPQ EEFGNQFQKA ETIPVLHEMI QQIFNLFSTK DSSAAWDETL LDKFYTELYQ QLNDLEACVI QGVGVTETPL MKEDSILAVR KYFQRITLYL KEKKYSPCAW EVVRAEIMRS FSLSTNLQES LRSKE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2b Protein >