missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDNF Protein
A DNA sequence encoding the Human GDNF, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 4010.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000505.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 2668 |
Name | GDNF Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15983788
|
enQuireBio™
QP10417-EC-2UG |
2 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15963788
|
enQuireBio™
QP10417-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15953788
|
enQuireBio™
QP10417-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973788
|
enQuireBio™
QP10417-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_000505.1 | |
GDNF Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SPDKQMAVLP RRERNRQAAA ANPENSRGKG RRGQRGKNRG CVLTAIHLNV TDLGLGYETK EELIFRYCSG SCDAAETTYD KILKNLSRNR RLVSDKVGQA CCRPIAFDDD LSFLDDNLVY HILRKHSAKR CGCI | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
2668 | |
Research Use Only | |
GDNF | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using rat C6 cells is less than 0.1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 107 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 m filtered 1 M PBS, pH 7.4, with 0.05 % Tween-20, lyophilized |