Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDNF Protein
A DNA sequence encoding the Human GDNF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10417-ec-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15953788
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_000505.1
GDNF Protein
Research Use Only
GDNF
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using rat C6 cells is less than 0.1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 107 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 m filtered 1 M PBS, pH 7.4, with 0.05 % Tween-20, lyophilized
2668
100 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
SPDKQMAVLP RRERNRQAAA ANPENSRGKG RRGQRGKNRG CVLTAIHLNV TDLGLGYETK EELIFRYCSG SCDAAETTYD KILKNLSRNR RLVSDKVGQA CCRPIAFDDD LSFLDDNLVY HILRKHSAKR CGCI
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.