Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Human Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
225.00 CHF - 1445.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000790.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 2056 |
Name | Erythropoietin / EPO Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15973578
|
enQuireBio™
QP10347-MA-2UG |
2 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15933578
|
enQuireBio™
QP10347-MA-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15923578
|
enQuireBio™
QP10347-MA-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15963578
|
enQuireBio™
QP10347-MA-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15943578
|
enQuireBio™
QP10347-MA-15000IU |
1500 IU |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15953578
|
enQuireBio™
QP10347-MA-2000IU |
2000 IU |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983578
|
enQuireBio™
QP10347-MA-37500IU |
37500 IU |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_000790.2 | |
Erythropoietin / EPO Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
0.2um filtered sodium citrate buffer (1 liter of ddH2O containing 5.9 g of sodium citrate, 5.8 g of sodium chloride and 0.06 g of citric acid), lyophilized |
2056 | |
Research Use Only | |
EPO | |
The ED50 determined by a cell proliferation assay using human megakaryoblastic leukemia cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg. | |
Human | |
FC | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |