Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Human Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10347-ma-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15933578
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_000790.2
Erythropoietin / EPO Protein
Research Use Only
EPO
The ED50 determined by a cell proliferation assay using human megakaryoblastic leukemia cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg.
Human
FC
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
2056
10 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
Mammal
0.2um filtered sodium citrate buffer (1 liter of ddH2O containing 5.9 g of sodium citrate, 5.8 g of sodium chloride and 0.06 g of citric acid), lyophilized