missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD23 / FCER2 / FCER2A Protein
A DNA sequence encoding the Human CD23 / FCER2 / FCER2A, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 1280.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001193948.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 2208 |
Name | CD23 / FCER2 / FCER2A Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15913018
|
enQuireBio™
QP10184-EC-5UG |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15993008
|
enQuireBio™
QP10184-EC-20UG |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983008
|
enQuireBio™
QP10184-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15903018
|
enQuireBio™
QP10184-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_001193948.2 | |
CD23 / FCER2 / FCER2A Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MELQVSSGFV CNTCPEKWIN FQRKCYYFGK GTKQWVHARY ACDDMEGQLV SIHSPEEQDF LTKHASHTGS WIGLRNLDLK GEFIWVDGSH VDYSNWAPGE PTSRSQGEDC VMMRGSGRWN DAFCDRKLGA WVCDRLATCT PPASEGSAES MGPDSRPDPD GRLPTPSAPL HS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
2208 | |
Research Use Only | |
FCER2 | |
The ED50 determined by its ability to induce TNF-alpha production by human PBMCs. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized |