Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD23 / FCER2 / FCER2A Protein
A DNA sequence encoding the Human CD23 / FCER2 / FCER2A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10184-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15903018
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001193948.2
CD23 / FCER2 / FCER2A Protein
Research Use Only
FCER2
The ED50 determined by its ability to induce TNF-alpha production by human PBMCs.
Human
Untagged
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
2208
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MELQVSSGFV CNTCPEKWIN FQRKCYYFGK GTKQWVHARY ACDDMEGQLV SIHSPEEQDF LTKHASHTGS WIGLRNLDLK GEFIWVDGSH VDYSNWAPGE PTSRSQGEDC VMMRGSGRWN DAFCDRKLGA WVCDRLATCT PPASEGSAES MGPDSRPDPD GRLPTPSAPL HS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.