missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chimpanzee Glypican-3 Protein
A DNA sequence encoding the Pan troglodytes (Chimpanzee) Glypican-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
580.00 CHF - 1615.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001129209.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 465866 |
Name | Glypican-3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992828
|
enQuireBio™
QP10081-MA-20UG |
20 μg |
580.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982828
|
enQuireBio™
QP10081-MA-100UG |
100 μg |
1615.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902838
|
enQuireBio™
QP10081-MA-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_001129209.1 | |
Glypican-3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Chimpanzee | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
465866 | |
Research Use Only | |
GPC3 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
QPPPPPPDAT CHQVRSFFQR LQPGLKWVPE TPVPGSDLQV CLPKGPTCCS RKMEEKYQLT ARLNMEQLLQ SASKELKFLI IQNAAVFQEA FEIVVRHAKN YTNAMFKNNY PSLTPQAFEF VGEFFTDVSL YILGSDINVD DMVNELFDSL FPVIYTQLMN PGLPDSALDI NECLRGARRD LKVFGNFPKL IMTQVSKSLQ VTRIFLQALN LGIEVINTTD HLKFSKDCGR MLTRMWYCSY CQGLMMVKPC GGYCNVVMQG CMAGVVEIDK YWREYILSLE ELVNGMYRIY DMENVLLGLF STIHDSIQYV QKNAGKLTTT IGKLCAHSQQ RQYRSAYYPE DLFIDKKVLK VARVEHEETL SSRRRELIQK LKSFISFYSA LPGYICSHSP VAENDTLCWN GQELVERYSQ KAARNGMKNQ FNLHELKMKG PEPVVSQIID KLKHINQLLR TMSVPKGRVL DKNLDEEGFE SGDCGDDEDE CIGGSGDGMM KVKNQLRFLA ELAYDLDVDD APGSNQQATP KDNEISTFHN LGNVHS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |