Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chimpanzee Glypican-3 Protein
A DNA sequence encoding the Pan troglodytes (Chimpanzee) Glypican-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10081-ma-50ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15902838
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001129209.1
Glypican-3 Protein
Research Use Only
GPC3
Recombinant Protein
Mammal
QPPPPPPDAT CHQVRSFFQR LQPGLKWVPE TPVPGSDLQV CLPKGPTCCS RKMEEKYQLT ARLNMEQLLQ SASKELKFLI IQNAAVFQEA FEIVVRHAKN YTNAMFKNNY PSLTPQAFEF VGEFFTDVSL YILGSDINVD DMVNELFDSL FPVIYTQLMN PGLPDSALDI NECLRGARRD LKVFGNFPKL IMTQVSKSLQ VTRIFLQALN LGIEVINTTD HLKFSKDCGR MLTRMWYCSY CQGLMMVKPC GGYCNVVMQG CMAGVVEIDK YWREYILSLE ELVNGMYRIY DMENVLLGLF STIHDSIQYV QKNAGKLTTT IGKLCAHSQQ RQYRSAYYPE DLFIDKKVLK VARVEHEETL SSRRRELIQK LKSFISFYSA LPGYICSHSP VAENDTLCWN GQELVERYSQ KAARNGMKNQ FNLHELKMKG PEPVVSQIID KLKHINQLLR TMSVPKGRVL DKNLDEEGFE SGDCGDDEDE CIGGSGDGMM KVKNQLRFLA ELAYDLDVDD APGSNQQATP KDNEISTFHN LGNVHS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
465866
50 μg
Not determined.
Full Length
Chimpanzee
His
Tris-based buffer, 50% glycerol