Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Thermostat- und Vakuummantel und Entnahmeventil
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
2745.00 CHF - 6550.00 CHF
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11903771
|
Lenz Laborglasintrumente
06061473 |
415 mm | 2 l |
4130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11913771
|
Lenz Laborglasintrumente
06061479 |
525 mm | 4 l |
6545.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11923761
|
Lenz Laborglasintrumente
06061249 |
315 mm | 0,25 l |
2745.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11923771
|
Lenz Laborglasintrumente
06061482 |
570 mm | 5 l |
6550.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11933761
|
Lenz Laborglasintrumente
06061258 |
330 mm | 0,5 l |
2875.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11953761
|
Lenz Laborglasintrumente
06061270 |
395 mm | 1 l |
2980.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11963761
|
Lenz Laborglasintrumente
06061273 |
490 mm | 2 l |
3075.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11973761
|
Lenz Laborglasintrumente
06061276 |
310 mm | 3 l |
3465.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11983761
|
Lenz Laborglasintrumente
06061279 |
460 mm | 4 l |
3585.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11993761
|
Lenz Laborglasintrumente
06061476 |
460 mm | 3 l |
3945.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Mit Graduierung
- Mit Laborflansch LF, mit Nut
- Mit zwei Verbindungsstücken (mit Kugelflanschen KF 15 /KF 25)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
Duran Glas |