Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Thermostat- und Vakuummantel und Entnahmeventil
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 06061249
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Mit Graduierung
- Mit Laborflansch LF, mit Nut
- Mit zwei Verbindungsstücken (mit Kugelflanschen KF 15 /KF 25)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
- Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
0,25 l | |
315 mm | |
160 mm |
Duran Glas | |
Anschluss KF 15 |