Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Thermostat- und Vakuummantel und Entnahmeventil
Artikelnummer. 11993761
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,25 l
0,5 l
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
Höhe (metrisch):
310 mm
315 mm
330 mm
395 mm
415 mm
460 mm
490 mm
525 mm
570 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
11993761 3 l 460 mm 1 Stück
11903771 2 l 415 mm 1 Stück
11913771 4 l 525 mm 1 Stück
11923761 0,25 l 315 mm 1 Stück
11923771 5 l 570 mm 1 Stück
11933761 0,5 l 330 mm 1 Stück
11953761 1 l 395 mm 1 Stück
11963761 2 l 490 mm 1 Stück
11973761 3 l 310 mm 1 Stück
11983761 4 l 460 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11993761 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 06061476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4510.00 CHF
    2766.82 CHF / 1 Stück
    Sparen 1743.18 CHF
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit Graduierung
  • Mit Laborflansch LF, mit Nut
  • Mit zwei Verbindungsstücken (mit Kugelflanschen KF 15 /KF 25)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 l
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 460 mm
Enthält Anschluss KF 25
Außendurchmesser (metrisch) 250 mm