Learn More
Quinapril hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Angiotensin-converting enzyme inhibitor
49.99 CHF - 721.94 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 82586-55-8
Summenformel C25H31ClN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 474.982
MDL-Nummer MFCD00889215
InChI-Schlüssel IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
Synonym quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren
PubChem CID 54891
ChEBI CHEBI:8714
IUPAC-Name (3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
SMILES CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15494399
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.MC
100mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
53.85 CHF
49.99 CHF / 100 Milligramm
Sparen 3.86 CHF
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15474399
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
305.00 CHF
282.38 CHF / 1 Gramm
Sparen 22.62 CHF
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15484399
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61913.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
779.00 CHF
721.94 CHF / 5 Gramm
Sparen 57.06 CHF
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
82586-55-8
474.982
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
54891
(3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
C25H31ClN2O5
MFCD00889215
quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren
CHEBI:8714
CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl
Spezifikation
Quinapril hydrochloride
C25H31ClN2O5
14,8051
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
(3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
54891
474.99
82586-55-8
MFCD00889215
quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren
CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl
474.982
CHEBI:8714
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361
missing translation for 'rtecsNumber' : NW7176000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures