Learn More
Quinapril hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Angiotensin-converting enzyme inhibitor
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61913.06
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15484399
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    779.00 CHF
    721.94 CHF / 5 Gramm
    Sparen 57.06 CHF
    7% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
82586-55-8
474.982
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
54891
(3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
C25H31ClN2O5
MFCD00889215
quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren
CHEBI:8714
CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl
Especificaciones
Quinapril hydrochloride
C25H31ClN2O5
5g
quinapril hydrochloride, accupril, accuprin, acequin, quinazil, korec, quinapril hcl, lidaltrin, acuitel, ectren
CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)NC(C)C(=O)N2CC3=CC=CC=C3CC2C(=O)O.Cl
474.982
CHEBI:8714
98%
82586-55-8
MFCD00889215
14,8051
IBBLRJGOOANPTQ-JKVLGAQCSA-N
(3S)-2-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
54891
474.99
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado