Learn More
SVL™ Verschlussstück mit Hülsenschliff/Gewinde
Ermöglicht die Verbindung zwischen SVL™ und Quickfit™ Glaswaren.
332.00 CHF - 749.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SVL™ und Quickfit™ Glasware |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Adapter für Buchsen-/Schraubgewinde und Masseverbindung |
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15547740
|
SVL
670-00 |
15 | ||||||||
15557740
|
SVL
670-03 |
22 | ||||||||
15567740
|
SVL
670-05 |
30 |
749.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Verfügt über ein SVL™ Schraubgewinde und eine Quickfit™ Buchse aus Mattglas
- Gewinde ist geeignet für SVL™ Schraubverschlüsse und -kupplungen. Die Hülse passt auf Quickfit™ Konusse.
- Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas.
Spezifikation
SVL™ und Quickfit™ Glasware | |
Borosilikatglas | |
Adapter für Buchsen-/Schraubgewinde und Masseverbindung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SVL™ Verschlussstück mit Hülsenschliff/Gewinde