Learn More
SVL™ Verschlussstück mit Hülsenschliff/Gewinde
Ermöglicht die Verbindung zwischen SVL™ und Quickfit™ Glaswaren.
Marke:  SVL 670-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15547740
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Verfügt über ein SVL™ Schraubgewinde und eine Quickfit™ Buchse aus Mattglas
  • Gewinde ist geeignet für SVL™ Schraubverschlüsse und -kupplungen. Die Hülse passt auf Quickfit™ Konusse.
  • Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SVL™ und Quickfit™ Glasware
Borosilikatglas
Adapter für Buchsen-/Schraubgewinde und Masseverbindung
15
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SVL™ Verschlussstück mit Hülsenschliff/Gewinde > Buchsengröße: 14/23; Gelenkgröße: 15