Learn More
SVL™ Verschlussstück mit Hülsenschliff/Gewinde
Ermöglicht die Verbindung zwischen SVL™ und Quickfit™ Glaswaren.
Marke: SVL 670-03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verfügt über ein SVL™ Schraubgewinde und eine Quickfit™ Buchse aus Mattglas
- Gewinde ist geeignet für SVL™ Schraubverschlüsse und -kupplungen. Die Hülse passt auf Quickfit™ Konusse.
- Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas.
Spezifikation
SVL™ und Quickfit™ Glasware | |
Borosilikatglas | |
Adapter für Buchsen-/Schraubgewinde und Masseverbindung | |
22 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SVL™ Verschlussstück mit Hülsenschliff/Gewinde > Buchsengröße: 24/29; Gelenkgröße: 22
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur