Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Halteklammern aus Metall
Für den Einsatz mit Soxhlet-Extraktoren, Flach-Flanschdeckeln und Reaktionsgefäßen. Pyrex™ Quickfit™ Halteklammern aus Metall üben dank ihrer Federdrahtkonstruktion Druck auf beide Flächen aus.
45.65 CHF - 50.65 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Befestigung von Flachflanschdeckeln an Weithalsreaktionsflaschen und Kulturgefäßen |
Beschreibung | Mit Federdraht |
Produktcode | Marke | Größe | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11312015
|
Pyrex™
JC100F |
Gehäuse FG100 | 100 mm |
47.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10166304
|
Pyrex™
JC75F |
Gehäuse FG75 | 75 mm |
45.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12405286
|
Pyrex™
JC50F |
FG50 | 50 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit Soxhlet-Extraktoren, Flach-Flanschdeckeln und Reaktionsgefäßen. Die Pyrex™ Quickfit™ Metall-Halteklammern wirken mittels Federdraht einen Überdruck auf beide Oberflächen.
- Zur Befestigung von Flachflanschdeckeln an Weithalsreaktionsflaschen und Kulturgefäßen
- Konstruktion aus Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
Zur Befestigung von Flachflanschdeckeln an Weithalsreaktionsflaschen und Kulturgefäßen | |
Mit Federdraht |