Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Halteklammern aus Metall
Artikelnummer. 10166304
Click to view available options
Größe:
FG50
Gehäuse FG100
Gehäuse FG75
Innendurchmesser (metrisch):
50 mm
75 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10166304
Marke: Pyrex™ JC75F
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Soxhlet-Extraktoren, Flach-Flanschdeckeln und Reaktionsgefäßen. Pyrex™ Quickfit™ Halteklammern aus Metall üben dank ihrer Federdrahtkonstruktion Druck auf beide Flächen aus.
Zur Verwendung mit Soxhlet-Extraktoren, Flach-Flanschdeckeln und Reaktionsgefäßen. Die Pyrex™ Quickfit™ Metall-Halteklammern wirken mittels Federdraht einen Überdruck auf beide Oberflächen.
  • Zur Befestigung von Flachflanschdeckeln an Weithalsreaktionsflaschen und Kulturgefäßen
  • Konstruktion aus Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Verbindungsklemme
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Für das Modell EX5/75 Soxhlet, 75 mm, flache Flanschbohrung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Befestigung von Flachflanschdeckeln an Weithalsreaktionsflaschen und Kulturgefäßen
Beschreibung Mit Federdraht
Größe Gehäuse FG75
Innendurchmesser (metrisch) 75 mm