Learn More
Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase/PDP1/PPM2C Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
236.00 CHF - 549.00 CHF
Spezifikation
Antigen Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase/PDP1/PPM2C
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18607150
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-93866-0.02ml
0.02 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
18631651
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-93866-0.1ml
0.1 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase/PDP1/PPM2C Polyclonal antibody specifically detects Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase/PDP1/PPM2C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase/PDP1/PPM2C
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
[Pyruvate dehydrogenase [acetyl-transferring]]-phosphatase 1, mitochondrial, EC 3.1.3, EC 3.1.3.43, MGC119646, PDH, PDP 1, PDPC, PDPC 1, PDPFLJ32517, PPM2CFLJ56179, Protein phosphatase 2C, protein phosphatase 2C, magnesium-dependent, catalytic subunit, pyruvate dehydrogenase (Lipoamide) phosphatase-phosphatase, Pyruvate dehydrogenase phosphatase catalytic subunit 1, pyruvate dehyrogenase phosphatase catalytic subunit 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 278-537 of human PDP1 (NP_060914.2). HVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQEEDGSWSAVTLSNDHNAQNERELERLKLEHPKSEAKSVVKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKWSIDLQKRVIESGPDQLNDNEYTKFIPPNYHTPPYLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLTGMHHQQPIAVGGYKVTLGQMHGLLTERRTKMSSVFEDQNAATHLIRHAVGNNEFGTVDHERLSKMLSLPEELARMYRDDITIIVVQFNSHVVGAYQNQE
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
54704
IgG
Affinity purified