missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase/PDP1/PPM2C Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-93866-0.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase/PDP1/PPM2C Polyclonal antibody specifically detects Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase/PDP1/PPM2C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase/PDP1/PPM2C | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| [Pyruvate dehydrogenase [acetyl-transferring]]-phosphatase 1, mitochondrial, EC 3.1.3, EC 3.1.3.43, MGC119646, PDH, PDP 1, PDPC, PDPC 1, PDPFLJ32517, PPM2CFLJ56179, Protein phosphatase 2C, protein phosphatase 2C, magnesium-dependent, catalytic subunit, pyruvate dehydrogenase (Lipoamide) phosphatase-phosphatase, Pyruvate dehydrogenase phosphatase catalytic subunit 1, pyruvate dehyrogenase phosphatase catalytic subunit 1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 278-537 of human PDP1 (NP_060914.2). HVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQEEDGSWSAVTLSNDHNAQNERELERLKLEHPKSEAKSVVKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKWSIDLQKRVIESGPDQLNDNEYTKFIPPNYHTPPYLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLTGMHHQQPIAVGGYKVTLGQMHGLLTERRTKMSSVFEDQNAATHLIRHAVGNNEFGTVDHERLSKMLSLPEELARMYRDDITIIVVQFNSHVVGAYQNQE | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 54704 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur