Learn More
Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase/PDP1/PPM2C Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-93866-0.02ml
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18607150
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase/PDP1/PPM2C Polyclonal antibody specifically detects Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase/PDP1/PPM2C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase/PDP1/PPM2C
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
[Pyruvate dehydrogenase [acetyl-transferring]]-phosphatase 1, mitochondrial, EC 3.1.3, EC 3.1.3.43, MGC119646, PDH, PDP 1, PDPC, PDPC 1, PDPFLJ32517, PPM2CFLJ56179, Protein phosphatase 2C, protein phosphatase 2C, magnesium-dependent, catalytic subunit, pyruvate dehydrogenase (Lipoamide) phosphatase-phosphatase, Pyruvate dehydrogenase phosphatase catalytic subunit 1, pyruvate dehyrogenase phosphatase catalytic subunit 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 278-537 of human PDP1 (NP_060914.2). HVDGVDLHVANTGDSRAMLGVQEEDGSWSAVTLSNDHNAQNERELERLKLEHPKSEAKSVVKQDRLLGLLMPFRAFGDVKFKWSIDLQKRVIESGPDQLNDNEYTKFIPPNYHTPPYLTAEPEVTYHRLRPQDKFLVLATDGLWETMHRQDVVRIVGEYLTGMHHQQPIAVGGYKVTLGQMHGLLTERRTKMSSVFEDQNAATHLIRHAVGNNEFGTVDHERLSKMLSLPEELARMYRDDITIIVVQFNSHVVGAYQNQE
0.02 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
54704
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.