Learn More
Corning™ Pyrex™ Kolben mit Standard-Zylinderkopfstopfen
Enge Öffnungen
331.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Flaschenhalstyp | Enghals |
Beschriftungsfläche | Ja |
Einwegprodukt | Nein |
Mouth Style | Eine enge |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15154062
|
Corning™
34554-36 |
250 ml | Borosilikatglas |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Graduierte Skalen
- Beschriftungsflächen
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Ja | |
Eine enge | |
Zylinderkopf |
Enghals | |
Nein | |
Nicht steril |