Learn More
Corning™ Pyrex™ Kolben mit Standard-Zylinderkopfstopfen
Enge Öffnungen
Marke: Corning™ 34554-36
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Graduierte Skalen
- Beschriftungsflächen
Spezifikation
3.18 Zoll | |
Borosilikatglas | |
25 ml | |
17 cm | |
12/Karton | |
Ja | |
Eine enge | |
Zylinderkopf | |
27 |
250 ml | |
50 bis 200 ml | |
6.73 Zoll | |
Enghals | |
6/Packung | |
Nein | |
Nicht steril | |
81 mm |