Learn More
Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas
Ideal für die aerobe Mikrobiologie und Zellkulturen
662.00 CHF - 1040.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals 38 mm
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur
Flaschenhalstyp Delong
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Precio Cantidad y disponibilidad  
15577670
Ver documentos
Pyrex
1141/12
1000 ml 128 mm 222 mm
913.00 CHF
10 Stück
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Verfügbar ab: 15-01-2026
Añadir a la cesta
15557670
Ver documentos
Pyrex
1141/08
250 ml 82 mm 155 mm
903.31 CHF
20 Stück
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Lager vorrätig
Edge
Añadir a la cesta
15567670
Ver documentos
Pyrex
1141/10
500 ml 101 mm 193 mm
1040.00 CHF
20 Stück
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Verfügbar ab: 04-11-2025
Añadir a la cesta
15587670
Ver documentos
Pyrex
1141/14
2000 ml 166 mm 300 mm
662.00 CHF
5 Stück
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Verfügbar ab: 04-11-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vier äquidistante Schikanen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung bei der Verwendung mit kompatiblen Orbitalschüttlern.
  • Aus Pyrex Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
  • Geeignet für die wiederholte Autoklavzyklen bei 121 °C
  • Die Kolben werden ohne Verschlüsse geliefert. Diese müssen separat bestellt werden.
  • Kompatibel mit 4550/38M blauen Aluminiumverschlüssen oder 4540/38P transparenten Polypropylen-Verschlüssen
Especificaciones
Especificaciones
38 mm
Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur
Autoklavierbar
Borosilikatglas
Delong
Konisch
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado