Learn More
Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas
Ideal für die aerobe Mikrobiologie und Zellkulturen
662.00 CHF - 1040.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 38 mm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur |
Flaschenhalstyp | Delong |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15577670
|
Pyrex
1141/12 |
1000 ml | 128 mm | 222 mm |
913.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15557670
|
Pyrex
1141/08 |
250 ml | 82 mm | 155 mm |
903.31 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15567670
|
Pyrex
1141/10 |
500 ml | 101 mm | 193 mm |
1040.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15587670
|
Pyrex
1141/14 |
2000 ml | 166 mm | 300 mm |
662.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Vier äquidistante Schikanen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung bei der Verwendung mit kompatiblen Orbitalschüttlern.
- Aus Pyrex Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
- Geeignet für die wiederholte Autoklavzyklen bei 121 °C
- Die Kolben werden ohne Verschlüsse geliefert. Diese müssen separat bestellt werden.
- Kompatibel mit 4550/38M blauen Aluminiumverschlüssen oder 4540/38P transparenten Polypropylen-Verschlüssen
Especificaciones
38 mm | |
Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur | |
Autoklavierbar |
Borosilikatglas | |
Delong | |
Konisch |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.