Learn More
Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
82 mm
101 mm
128 mm
166 mm
Höhe (metrisch):
155 mm
193 mm
222 mm
300 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Vier äquidistante Schikanen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung bei der Verwendung mit kompatiblen Orbitalschüttlern.
- Aus Pyrex Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
- Geeignet für wiederholte Autoklavzyklen bei 121 °C
- Die Kolben werden ohne Verschlüsse geliefert. Diese müssen separat bestellt werden.
- Kompatibel entweder mit blauen Aluminiumverschlüssen 4550/38M oder mit transparenten Polypropylenverschlüssen 4540/38P
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 38 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur |
| Höhe (metrisch) | 300 mm |
| Flaschenhalstyp | Delong |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Bodenform | Konisch |
| Außendurchmesser (metrisch) | 166 mm |