Learn More
Pyrex™ Kolben aus Borosilikatglas
Ideal für die aerobe Mikrobiologie und Zellkulturen
Marke: Pyrex 1141/10
740.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.95000kg
Beschreibung
- Vier äquidistante Schikanen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung bei der Verwendung mit kompatiblen Orbitalschüttlern.
- Aus Pyrex Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
- Geeignet für wiederholte Autoklavzyklen bei 121 °C
- Die Kolben werden ohne Verschlüsse geliefert. Diese müssen separat bestellt werden.
- Kompatibel entweder mit blauen Aluminiumverschlüssen 4550/38M oder mit transparenten Polypropylenverschlüssen 4540/38P
Spezifikation
38 mm | |
Borosilikatglas | |
193 mm | |
Autoklavierbar | |
101 mm |
500 ml | |
Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur | |
Delong | |
Konisch |