Learn More
Pyrex™ Kulturflasche aus Borosilikatglas
Optimal für den Einsatz zur Vorbereitung von Kulturen
50.00 CHF - 233.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 38 mm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Kulturkolben |
Form | Konisch |
Bodenform | Flach |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12594907
|
Pyrex
1135/26D |
1000 ml | 131 mm |
74.40 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12143112
|
Pyrex
1135/30D |
2000 ml | 166 mm |
50.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12514917
|
Pyrex
1135/14D |
250 ml | 85 mm |
233.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12504917
|
Pyrex
1135/20D |
500 ml | 105 mm |
152.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Kompatibel mit Schüttlern
- Langer, randloser Schlauchhals für Verschlüsse
- Hergestellt aus Pyrex Borosilikatglas mit weißer Emaillierung
Spezifikation
38 mm | |
Kulturkolben | |
Flach |
Borosilikatglas | |
Konisch |