Learn More
Pyrex™ Kulturflasche aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Kompatibel mit Schüttlern
- Langer, randloser Schlauchhals für Verschlüsse
- Hergestellt aus Pyrex Borosilikatglas mit weißer Emaillierung
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 38 mm |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 148 mm |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Produkttyp | Kulturkolben |
| Form | Konisch |
| Bodenform | Flach |
| Außendurchmesser (metrisch) | 85 mm |