Learn More
Labcon™ PurePlus™ 2 mL, 96-well Deep Well Forensic Plates
These deep well forensic plates have square wells and a conical bottom.
84.15 CHF - 84.60 CHF
Spezifikation
Deckel | Ohne Deckel |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktlinie | PurePlus™ |
Einwegprodukt | Ja |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16619852
![]() |
Labcon™
3905-520-010-9 |
Unsteril |
84.15 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17507936
|
Labcon™
3905-525-010-9 |
Steril | N/A | |||||||
Beschreibung
- 96 deep well plates with square wells and conical bottom
- If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spezifikation
Ohne Deckel | |
PurePlus™ | |
96 | |
Konischer Boden (V-Well) | |
PCR | |
Ja |
Autoklavierbar | |
Ja | |
2 ml | |
Ja | |
10 Platten/Packung; 10 Packungen/Karton | |
- 80 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ PurePlus™ 2 mL, 96-well Deep Well Forensic Plates