Learn More
Labcon™ PurePlus™ 2 mL, 96-well Deep Well Forensic Plates
Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- 96-Well-Deepwell-Platten mit quadratischen Wells und konischem Boden
- Falls steril, validierte Sterilisation (ISO 11137) zur Verwendung in der Forschung und medizinischen Laboren
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Frei von umweltschädlichen Stoffen
- Ungiftig
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
Deckel | Ohne Deckel |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktlinie | PurePlus™ |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polypropylen-USP-Klasse VI Harz |
Anzahl Wells | 96 |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 2 ml |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ PurePlus™ 2 mL, 96-well Deep Well Forensic Plates >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur