Learn More
Labcon™ PurePlus™ 2 mL, 96-well Deep Well Forensic Plates
These deep well forensic plates have square wells and a conical bottom.
Marke: Labcon™ 3905-525-010-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 96-Well-Deepwell-Platten mit quadratischen Wells und konischem Boden
- Falls steril, validierte Sterilisation (ISO 11137) zur Verwendung in der Forschung und medizinischen Laboren
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
USP-Klasse VI | |
Autoklavierbar | |
PurePlus™ | |
Polypropylenharz | |
2 ml | |
Konischer Boden (V-Well) | |
PCR | |
10/Packung | |
Ja | |
127,8 mm | |
43,94 mm |
Ohne Deckel | |
Kiste | |
Ja | |
96 | |
Steril | |
Ja | |
100/Karton | |
10 Platten/Packung; 10 Packungen/Karton | |
- 80 °C | |
85,6 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ PurePlus™ 2 mL, 96-well Deep Well Forensic Plates > Deepwell Forensische Platten; Sterilität: steril, autoklavierbar Autoklavierbar; Material: Polypropylen USP Klasse VI Harz; Anzahl der Wells: 96; Arbeitsvolumen (metrisch): 2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur