Learn More
Fisherbrand™ Rührstab aus PTFE mit abnehmbarem Ring
Sorgt für eine gleichmäßige Rührbewegung. Die Fisherbrand™ Rührstäbe aus PTFE mit abnehmbarem Ring sind autoklavierbar und verfügen über einen Mittelring.
14.35 CHF - 27.45 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Form | Zylinder |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10500482
|
Fisherbrand™
001.17102 |
102 x 16 x 16 mm |
14.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10120002
|
Fisherbrand™
001.17127 |
127 x 16 x 16 mm |
16.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10466402
|
Fisherbrand™
001.17150 |
150 x 19 x 19 mm |
27.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12606326
|
Fisherbrand™
001.1732 |
32 x 8 x 8 mm |
27.45 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Garantiert inert und auslaufsicher
- Isostatisch gegossen in reines FDA-zugelassenes PTFE
- Einzeln poliert für längere Sauberkeit
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Zylinder | |
PTFE-Ring |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer |