Learn More
Fisherbrand™ Rührstab aus PTFE mit abnehmbarem Ring
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
32 x 8 x 8 mm
102 x 16 x 16 mm
127 x 16 x 16 mm
150 x 19 x 19 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Abmessungen (L x B x H) | 32 x 8 x 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße, Heizrührer |
| Höhe (metrisch) | 8 mm |
| Enthält | PTFE-Ring |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 32 mm |
| Mehr anzeigen |