Learn More
Bohlender™ Mondförmige PTFE-Rührwellen
Die geneigten halbmondförmige Klinge sind für das Rühren in Rundbodenkolben mit geschliffenen Flaschenhälsen. Bohlender™ BOLA™ Halbmondförmige PTFE-Rührwellen bieten tangentialen Fluss mit wenig Turbulenz und universeller chemischer Beständigkeit.
Marke:  Bohlender™ C376-16
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10707692
  • 233.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Welle aus Edelstahl mit Mantel aus PTFE und geneigtem halbmondförmigen Rührflügel
  • Doppelseitige Rille und Zugang zur Rührerwelle, vollständig aus PTFE
  • Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C
  • Flügel separat erhältlich und ergänzend anzubringen
Spezifikation
Spezifikation
10 mm
510 mm
29/32
Die geneigte halbmondförmige Klinge ist ideal für das Rühren in Rundbodenkolben mit geschliffenen Flaschenhälsen
Je 1
Mondförmige Rührstäbe