Learn More
Bohlender™ BOLA™ Halbmondförmige PTFE-Rührwellen
Artikelnummer. p-8005476
Click to view available options
Länge (metrisch):
350 mm
450 mm
450 mm
510 mm
600 mm
800 mm
Durchmesser (metrisch) Welle:
8 mm
8 mm
10 mm
16 mm
Standard-Konusverbindung:
24/29
29/32
45/40
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10751421
Marke: Bohlender™ C37612
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die geneigten halbmondförmige Klinge sind für das Rühren in Rundbodenkolben mit geschliffenen Flaschenhälsen. Bohlender™ BOLA™ Halbmondförmige PTFE-Rührwellen bieten tangentialen Fluss mit wenig Turbulenz und universeller chemischer Beständigkeit.
  • PTFE-ummantelte Edelstahlwelle mit neigbarem halbmondförmigem Rührflügel
  • Doppelseitige Nut und Zugangsöffnung für die Rührwelle komplett aus PTFE
  • Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C
  • Rührflügel sind gesondert erhältlich und können zusätzlich montiert werden.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die geneigte halbmondförmige Klinge ist ideal für das Rühren in Rundbodenkolben mit geschliffenen Flaschenhälsen
Länge (metrisch) 350 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung 29/32
Typ Halbmondrührer