Learn More
Bohlender™ Mondförmige PTFE-Rührwellen
Die geneigten halbmondförmige Klinge sind für das Rühren in Rundbodenkolben mit geschliffenen Flaschenhälsen. Bohlender™ BOLA™ Halbmondförmige PTFE-Rührwellen bieten tangentialen Fluss mit wenig Turbulenz und universeller chemischer Beständigkeit.
Marke: Bohlender™ C376-18
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- PTFE-ummantelte Edelstahlwelle mit abgewinkeltem, halbmondförmigem Blatt
- Die doppelseitige Nut und der Zugriff auf die Rührwelle sind vollständig aus PTFE
- Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C
- Die Schaufeln sind separat lieferbar und können zusätzlich montiert werden
Spezifikation
10 mm | |
600 mm | |
29/32 | |
PTFE |
Die geneigte halbmondförmige Klinge ist ideal für das Rühren in Rundbodenkolben mit geschliffenen Flaschenhälsen | |
Je 1 | |
Halbmondrührer |