Learn More
Bohlender™ Schwenkbare Schraubverschlüsse aus PPS
Zum Einführen von Sonden, Röhrchen oder Schläuchen in Gefäße mit GL-Hälsen, um eine Kollision mit der Rührwelle zu vermeiden. Die schwenkbaren Schraubverschlüsse bieten universelle chemische Beständigkeit und sind vakuumtauglich.
94.76 CHF - 137.80 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schwenkbarer Schraubverschluss |
---|---|
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | −50 °C |
Verpackungsmenge | Je 1 |
MaxOperatingTempMetric | 250 °C |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gewindegröße | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Gewindegröße | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10339872
|
Bohlender™
D690-24 |
Schwenkbare Schraubanschlüsse | GL 18 | Für Schlauch-AD von 6 mm |
137.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10751744
|
Bohlender™
D692-44 |
Schwenkbare Schraubanschlüsse mit Masseverbindung | GL 25 | Für Schlauch-AD von 8 mm |
119.78 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10554703
|
Bohlender™
D690-38 |
Schwenkbare Schraubanschlüsse | GL 25 | Für Schlauch-AD von 8 mm |
134.62 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10094302
|
Bohlender™
D690-34 |
Schwenkbare Schraubanschlüsse | GL 25 | Für Schlauch mit Außendurchmesser von 6,0 mm |
94.76 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Sonden, Schläuche oder Röhrchen werden zuerst durch das Anschlussstück eingeführt, dann wird das Anschlussstück auf das GL-Gewinde geschraubt und das eingeführte Element kann in der gewünschten Position fixiert werden.- Schraubverschluss aus PPS
- Innenteile aus PTFE
- Widersteht Druck von bis zu 5 bar
-
Spezifikation
Schwenkbarer Schraubverschluss | |
−50 °C | |
Je 1 | |
250 °C |