Learn More
Bohlender™ Schwenkbare Schraubverschlüsse aus PPS
Zum Einführen von Sonden, Röhrchen oder Schläuchen in Gefäße mit GL-Hälsen, um eine Kollision mit der Rührwelle zu vermeiden. Die schwenkbaren Schraubverschlüsse bieten universelle chemische Beständigkeit und sind vakuumtauglich.
Marke:  Bohlender™ D690-34
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10094302
  • 94.76 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sonden, Schläuche oder Röhrchen werden zuerst durch das Anschlussstück eingeführt, dann wird das Anschlussstück auf das GL-Gewinde geschraubt und das eingeführte Element kann in der gewünschten Position fixiert werden.
  • Schraubverschluss aus PPS
  • Innenteile aus PTFE
  • Widersteht Druck von bis zu 5 bar
  • Compliance
    FDA
Spezifikation
Spezifikation
Schwenkbarer Schraubverschluss
Schwenkbare Schraubanschlüsse
PPS, PTFE
Zum Einführen von Sonden, Röhrchen oder Schläuchen in Gefäße mit GL-Hälsen, um eine Kollision mit der Rührwelle zu vermeiden.
Je 1
weiß/schwarz
250 °C
FDA
Ja
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 6,0 mm
−50 °C
GL 25
5 bar