Learn More
Corning™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol
GREENER_CHOICE
Entwickelt für In-vitro-Diagnostikassays
795.00 CHF - 1728.78 CHF
Spezifikation
Material Polystyrol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Gesamtvolumen (metrisch) Well Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gesamtvolumen (metrisch) Well Oberflächenbehandlung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10022551
Unterlagen ansehen
Corning™
2510
360 μl Sulfhydryl Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10424872
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
2482
190 μl Unbehandelt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15222319
Unterlagen ansehen
Corning™
3831BC
0,0128 ml Unbehandelt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Die Stripwell™ Mikrotiterplatten mit geringem Volumen ermöglichen es Herstellern von Testkits, die Gesamtkosten zu senken und die Menge an Reagenzien und Antikörpern zu reduzieren, die für die Durchführung von Assays erforderlich sind.
  • Mit der Hälfte der Wellfläche eines normalen 8 Well-Streifens wird ein wesentlich größeres Verhältnis von Oberfläche zu Volumen erreicht
  • Empfohlenes Arbeitsvolumen von 50 bis 125 μl
  • Entwickelt für In-vitro-Diagnostikassays
  • Die unbehandelte Oberfläche ist von Natur aus hydrophob.
  • Farbkodierte Streifen
  • Barkodierung auf Anfrage erhältlich
Die Maleimid-Oberfläche lässt sich kovalent an Sulfhydrylgruppen (über SH-Anteile) kuppeln und eignet sich ideal für Assays, die eine ortsbezogene Ausrichtung eines bestimmten Biomoleküls, insbesondere bei Antikörpern, erfordern. Es ist nur minimale Oberflächenvorbereitung erforderlich. Einzeln verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol