Learn More
Corning™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Entwickelt für In-vitro-Diagnostikassays
Marke: Corning™ 3831BC
Additional Details : Gewicht : 2.98000kg
Beschreibung
Die Stripwell™ Mikrotiterplatten mit geringem Volumen ermöglichen es Herstellern von Testkits, die Gesamtkosten zu senken und die Menge an Reagenzien und Antikörpern zu reduzieren, die für die Durchführung von Assays erforderlich sind.- Mit der Hälfte der Wellfläche eines normalen 8 Well-Streifens wird ein wesentlich größeres Verhältnis von Oberfläche zu Volumen erreicht
- Empfohlenes Arbeitsvolumen von 50 bis 125 μl
- Entwickelt für In-vitro-Diagnostikassays
- Die unbehandelte Oberfläche ist von Natur aus hydrophob.
- Farbkodierte Streifen
- Barkodierung auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Includes Barcode | |
With Lid | |
Black | |
1536 | |
0.0128 mL |
Strip Plate | |
32 x 48 | |
Polystyrene | |
Non-treated | |
Flat Bottom (F-well) |