Learn More
Corning™ Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Artikelnummer. 10022551 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
0,0128 ml
190 μl
360 μl
Oberflächenbehandlung:
Sulfhydryl
Unbehandelt
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10022551
Marke: Corning™ 2510
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für In-vitro-Diagnostikassays
Die Stripwell™ Mikrotiterplatten mit geringem Volumen ermöglichen es Herstellern von Testkits, die Gesamtkosten zu senken und die Menge an Reagenzien und Antikörpern zu reduzieren, die für die Durchführung von Assays erforderlich sind.
  • Mit der Hälfte der Wellfläche eines normalen 8 Well-Streifens wird ein wesentlich größeres Verhältnis von Oberfläche zu Volumen erreicht
  • Empfohlenes Arbeitsvolumen von 50 bis 125 μl
  • Entwickelt für In-vitro-Diagnostikassays
  • Die unbehandelte Oberfläche ist von Natur aus hydrophob.
  • Farbkodierte Streifen
  • Barkodierung auf Anfrage erhältlich
Die Maleimid-Oberfläche lässt sich kovalent an Sulfhydrylgruppen (über SH-Anteile) kuppeln und eignet sich ideal für Assays, die eine ortsbezogene Ausrichtung eines bestimmten Biomoleküls, insbesondere bei Antikörpern, erfordern. Es ist nur minimale Oberflächenvorbereitung erforderlich. Einzeln verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Streifenplatte
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Sulfhydryl
Gesamtvolumen (metrisch) Well 360 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 50/Karton
Wellfarbe Durchsichtig