Learn More
Corning™ 1536-Well unbehandelte Mikrotiterplatten aus schwarzem Polystyrol, 10 pro Beutel, ohne Deckel, mit generischem Barcode, nicht steril
GREENER_CHOICE
Mikrotiterplatten mit hoher Dichte für ein Hochdurchsatz-Screening mit erhöhtem rundem Boden für größere Empfindlichkeit
Marke:  Corning™ 3724BC
Artikelnummer. 10438613
  • 1122.14 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Corning 1536-Well-Mikrotiterplatten sind unsere Mikrotiterplatten, die mit der höchsten Dichte erhältlich sind, für ein Screening mit hohem Durchsatz.Die Mikrotiterplatten entsprechen der Standardstellfläche von Mikrotiterplatten und den StandardabmessungenDiese Mikrotiterplatten sind in schwarzem und weißem Polystyrol erhältlich, mit rundem oder flachem Boden und in Schwarz mit durchsichtigem Boden.
  • Gesamt-Well-Volumen von 10 μl bei Rund-Well-Mikrotiterplatten und 12,8 μl bei Mikrotiterplatten mit flachem Boden
  • Empfohlenes Arbeitsvolumen von bis zu 8 μl
  • Runder Well-Boden für verringerten Lufteinschluss und verbesserte CV-Werte und Z-Faktor
  • Angehobener Boden für höhere Empfindlichkeit
  • Flussreservoir an allen vier Seiten, um Kontaminationen des Instruments zu verringern
  • Deckel sind separat erhältlich.Der Corning Deckel (Kat.-Nr. 3098) ist mit diesen Mikrotiterplatten kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
Ohne Deckel
Schwarz
1536
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
10 St./Packung
Standard
32 x 48
Polystyrol
Bis zu 10 μl
Unbehandelt
50/Karton
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ 1536-Well unbehandelte Mikrotiterplatten aus schwarzem Polystyrol, 10 pro Beutel, ohne Deckel, mit generischem Barcode, nicht steril > Schwarz, nicht behandelt