Learn More
Ark Plas Products™ Polyethylenschläuche
Entwickelt für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, die starrere Schlauchleitungen erfordern. Ark Plas Products™ Polyethylen-Schläuche werden mit modernsten Inline-Prozessüberwachungsanlagen extrudiert, um höchste Qualität zu gewährleisten.
56.00 CHF - 183.00 CHF
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Verpackungsmenge | Je 1 |
Farbe | Naturfarben |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11749523
|
Ark Plas Products™
TEX88-TE0 |
1,5 mm |
56.00 CHF
30 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11709533
|
Ark Plas Products™
TEX89-TE0 |
4,8 mm |
97.00 CHF
30 Meter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11719533
|
Ark Plas Products™
TEX86-TE0 |
6,4 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Ark Plas Schläuche sind in einer Vielzahl chemischer und physikalischer Eigenschaften erhältlich und damit für die meisten Anwendungen geeignet, zuverlässig und kostengünstig.- Standardschläuche werden lose auf Kartonspulen geliefert
- Erhältlich in fast jedem Schritt von 1/16 bis 3/8 Zoll ID
- Schläuche mit metrischen Größen sind auch mit ID von 2,5 bis 6,5 mm erhältlich
- Zu den Farben gehören: naturfarben, opakes Schwarz, Blau, Rot, Grün, Gelb und Weiß, sowie transparentes Blau, Rot, Grün und Gelb
Spezifikation
Polyethylen | |
Je 1 | |
Naturfarben |