missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ark Plas Products™ Polyethylenschläuche

Entwickelt für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, die starrere Schlauchleitungen erfordern. Ark Plas Products™ Polyethylen-Schläuche werden mit modernsten Inline-Prozessüberwachungsanlagen extrudiert, um höchste Qualität zu gewährleisten.

Marke:  Ark Plas Products™ TEX86-TE0

Additional Details : Gewicht : 1.01700kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11719533

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Ark Plas Schläuche sind in einer Vielzahl chemischer und physikalischer Eigenschaften erhältlich und damit für die meisten Anwendungen geeignet, zuverlässig und kostengünstig.
  • Standardschläuche werden lose auf Kartonspulen geliefert
  • Erhältlich in fast jedem Schritt von 1/16 bis 3/8 Zoll ID
  • Schläuche mit metrischen Größen sind auch mit ID von 2,5 bis 6,5 mm erhältlich
  • Zu den Farben gehören: naturfarben, opakes Schwarz, Blau, Rot, Grün, Gelb und Weiß, sowie transparentes Blau, Rot, Grün und Gelb
Spezifikation

Spezifikation

6,4 mm
9,6 mm
Je 1
Polyethylen
1,5 mm
Naturfarben
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote