Learn More
Fisherbrand™ Probenbeutel aus Polyethylen
Für den Einsatz im Labor zum Transfer von Proben in einer sterilen Umgebung.
14.16 CHF - 109.20 CHF
| Produktcode | Marke | dimCapacityMetric | dimClosureType | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | dimCapacityMetric | dimClosureType | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
|
11934385
|
Fisherbrand™
14955191 |
79.40 CHF 39.20 CHF / 250 Stück Sparen 40.20 CHF 50% Rabatt |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
|
11984385
|
Fisherbrand™
14955194 |
88.20 CHF 43.55 CHF / 250 Stück Sparen 44.65 CHF 50% Rabatt |
Verfügbar ab: 10-02-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
|
11974395
|
Fisherbrand™
14955185 |
115.00 CHF 51.61 CHF / 500 Stück Sparen 63.39 CHF 55% Rabatt |
Verfügbar ab: 11-06-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
|
11944405
|
Fisherbrand™
14955182 |
70.60 CHF 14.16 CHF / 500 Stück Sparen 56.44 CHF 79% Rabatt |
Verfügbar ab: 10-02-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
|
11984395
|
Fisherbrand™
14955189 |
109.20 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
|
11954405
|
Fisherbrand™
14955181 |
142.00 CHF 60.33 CHF / 500 Stück Sparen 81.67 CHF 57% Rabatt |
Verfügbar ab: 11-06-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
|
11974405
|
Fisherbrand™
14955188 |
133.00 CHF 60.33 CHF / 500 Stück Sparen 72.67 CHF 54% Rabatt |
Verfügbar ab: 02-02-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
Beschreibung
- Sichere, kontaminationsfreie Beutel für zuverlässige Analysenergebnisse
- Hergestellt aus schwerem, reinem Polyethylen, das den FDA-Spezifikationen entspricht
- Geeignet für feste, halbfeste und flüssige Materialien
- Einfache Handhabung, Probe einlegen und durch viermaliges Drehen des Beutels nach außen und umbiegen der Drahtenden nach innen versiegeln
- Wirtschaftliche und effiziente Methode zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Proben