Learn More
Fisherbrand™ Probenbeutel aus Polyethylen
Für den Einsatz im Labor zum Transfer von Proben in einer sterilen Umgebung.
Marke:  Fisherbrand™ 14955194
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11984385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.20 CHF
    43.55 CHF / 250 Stück
    Sparen 44.65 CHF
    50% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-06-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sichere, kontaminationsfreie Beutel für zuverlässige Analysenergebnisse
  • Hergestellt aus schwerem, reinem Polyethylen, das den FDA-Spezifikationen entspricht
  • Geeignet für feste, halbfeste und flüssige Materialien
  • Einfache Handhabung, Probe einlegen und durch viermaliges Drehen des Beutels nach außen und umbiegen der Drahtenden nach innen versiegeln
  • Wirtschaftliche und effiziente Methode zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Proben