Learn More
Fisherbrand™ Probenbeutel aus Polyethylen
Für den Einsatz im Labor zum Transfer von Proben in einer sterilen Umgebung.
Marke:  Fisherbrand™ 14955181
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11954405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00 CHF
    60.33 CHF / 500 Stück
    Sparen 81.67 CHF
    57% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sichere, kontaminationsfreie Beutel für zuverlässige Analysenergebnisse
  • Hergestellt aus schwerem, reinem Polyethylen, das den FDA-Spezifikationen entspricht
  • Geeignet für feste, halbfeste und flüssige Materialien
  • Einfache Handhabung, Probe einlegen und durch viermaliges Drehen des Beutels nach außen und umbiegen der Drahtenden nach innen versiegeln
  • Wirtschaftliche und effiziente Methode zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Proben